328472
Dimethyl-d6-cyanamid
99 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.4076 (lit.)
Dichte
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])N(C#N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6N2/c1-5(2)3-4/h1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
OAGOUCJGXNLJNL-WFGJKAKNSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)