Wichtige Dokumente
325341
Propargylbenzolsulfonat
96%
Synonym(e):
2-Propyn-1-yl benzenesulfonate, 2-Propynyl benzenesulfonate, Propargyl besylate, Propargyl phenylsulfonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.525 (lit.)
bp
140-142 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−30 °C (lit.)
Dichte
1.243 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=S(=O)(OCC#C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3S/c1-2-8-12-13(10,11)9-6-4-3-5-7-9/h1,3-7H,8H2
InChIKey
RAGBYXLIHQFIPK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?