Wichtige Dokumente
320013
4-Methylamino-phenol -hemisulfat (Salz)
ACS reagent, 99%
Synonym(e):
p-(Methylamino)phenol Hemisulfatsalz, ECOL, Metol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
99%
99.0-101.5% (ACS specification)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
989 °F
Glührückstand
≤0.1%
mp (Schmelzpunkt)
260 °C (dec.) (lit.)
Eignung
passes test for determination of phosphate
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
494.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
257 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?