Wichtige Dokumente
317837
Dicyclohexylaminnitrit
97%
Synonym(e):
Dicyclohexylammoniumnitrit
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
3.3 mmHg ( 25 °C)
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
182-183 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ON=O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
InChI
1S/C12H23N.HNO2/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;2-1-3/h11-13H,1-10H2;(H,2,3)
InChIKey
ZFAKTZXUUNBLEB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?