Wichtige Dokumente
307041
1-Phenyl-2-pyrrolidinon
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
bp
123 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
67-69 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCCN1c2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO/c12-10-7-4-8-11(10)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
InChIKey
JMVIVASFFKKFQK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
A novel derivative of 1-phenyl-2-pyrrolidinone, blebbistatin, inhibits non-muscle myocin II activity with high specificity.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Mark S Duxbury et al.
Biochemical and biophysical research communications, 313(4), 992-997 (2004-01-07)
Blebbistatin is a novel 1-phenyl-2-pyrrolidinone derivative capable of inhibiting non-muscle myosin II activity with a high degree of specificity. We examined the effects of blebbistatin on pancreatic adenocarcinoma cellular migration, invasion, adhesion, and spreading. Blebbistatin dose-dependently inhibited cellular migration and