Merck
301159
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Hexahydromandelsäure
98%
Synonym(e):
(S)-(+)-Cyclohexylhydroxyessigsäure
About This Item
Lineare Formel:
C6H11CH(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.19
Beilstein:
4663647
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]18/D +23°, c = 1 in acetic acid
mp (Schmelzpunkt)
127-130 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES String
O[C@@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h6-7,9H,1-5H2,(H,10,11)/t7-/m0/s1
InChIKey
RRDPWAPIJGSANI-ZETCQYMHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)