Wichtige Dokumente
294144
8-Brom-1-octanol
95%
Synonym(e):
Octamethylenbromhydrin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Brechungsindex
n20/D 1.480 (lit.)
bp
79-80 °C/0.07 mmHg (lit.)
Dichte
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrCCCCCCCCO
InChI
1S/C8H17BrO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h10H,1-8H2
InChIKey
GMXIEASXPUEOTG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
294144-1G | 4061826601044 |
294144-5G | 4061838252913 |