Wichtige Dokumente
293210
tert-Butylmethylether
HPLC grade, suitable for HPLC, 99.8%
Synonym(e):
MTBE, Methyl-tert.-butylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
HPLC grade
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Dampfdruck
4.05 psi ( 20 °C)
Assay
99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
705 °F
Aufgereinigt durch
glass distillation
Expl.-Gr.
15.1 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
<0.010% water
Abdampfrückstand
<0.0003%
Brechungsindex
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
55-56 °C
Dichte
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 230 nm Amax: 0.40
λ: 250 nm Amax: 0.10
λ: 320-400 nm Amax: 0.01
SMILES String
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChIKey
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-28 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?