291951
Phenylessigsäure-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Phenylessigsäure-carboxy-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
bp
265 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
O[13C](=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i8+1
InChIKey
WLJVXDMOQOGPHL-VJJZLTLGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
269.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
132 °C - closed cup