Merck
283215
Sigma-Aldrich
Poly(allylaminhydrochlorid)
average Mw ~17,500 (GPC vs. PEG std.)
Synonym(e):
PAA HCl, PAH
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH(CH2NH2 · HCl)]n
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mw ~17,500 (GPC vs. PEG std.)
SMILES String
Cl.NCC=C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2
InChIKey
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Poly(allylaminhydrochlorid) (PAH) ist eine wasserlösliche schwache Base und ein biologisch abbaubares Polymer.
Anwendung
Poly(allylaminhydrochlorid) kann als Ausgangsmaterial zum Herstellen von Folgendem verwendet werden:
  • Chitosan/PAH-Polymermischungsfilme durch Lösungsgießen. Diese Filme können in injizierbaren Arzneimittelabgabesystemen und der Gewebezucht eingesetzt werden.
  • Vernetztes aminomodifiziertes Graphenoxid für das Entfernen von Cr(IV) aus wässrigen Lösungen.
  • Polyelektrolytmultischichten (PEM) durch ein schichtweises Verfahren. Diese PEM können verwendet werden, um Systeme für eine kontrollierte Arzneimittelabgabe und Beschichtungen mit kontrollierten Zelladhäsionseigenschaften herzustellen.
Wird verwendet, um Hydrogel-modifizierte Redox-Elektroden für das Messen von Enzymreaktionen herzustellen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ausgezeichnete Umweltstabilität
  • Wasserlöslich
  • Geringe Kosten
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jingguo Li et al.
Chemistry, an Asian journal, 8(2), 385-391 (2012-12-12)
Multimodal imaging and simultaneous therapy is highly desirable because it can provide complementary information from each imaging modality for accurate diagnosis and, at the same time, afford an imaging-guided focused tumor therapy. In this study, indocyanine green (ICG), a near-infrared
Yiyao Liu et al.
Expert opinion on drug delivery, 9(10), 1197-1207 (2012-09-27)
Technologies to increase tissue vascularity are critically important to the fields of tissue engineering and cardiovascular medicine. Angiogenic factors, like VEGF, have been widely investigated to induce vascular endothelial cell proliferation and angiogenesis for establishing a vascular network. However, effective
L Minati et al.
International journal of pharmaceutics, 438(1-2), 45-52 (2012-09-11)
Gold nanoparticles functionalized with doxorubicin and stabilized with multilayers of degradable polyelectrolyte were allowed to age in aqueous medium in vitro in order to show the possibility of drug release in cellular environment. The chemico-physical characteristics of the nanoparticles are
Ya Wang et al.
Macromolecular bioscience, 12(10), 1321-1325 (2012-09-12)
Fluorescent-magnetic-biotargeting multifunctional microcapsules (FMBMMs) are designed and fabricated via layer-by-layer assembly. It is found that the arginine-glycine-aspartate-modified FMBMMs were capable of sensitively detecting and efficiently isolating approximately 80% target cancer cells within 20 min. More importantly, FMBMMs present a general
Bing Wang et al.
Macromolecular bioscience, 12(11), 1534-1545 (2012-09-26)
The mechanism of the cellular uptake of polyelectrolyte microcapsules and its influences on the functions and toxicity of human SMCs are explored. The covalently assembled poly(allylamine hydrochloride)/glutaraldehyde microcapsules are easily ingested by SMCs mainly through macropinosis and caveolae-mediated endocytosis pathways.
Artikel
Our research impacts on the hydrogen energy economy through the development of “smart” nanofilms for the protection of metal hydrides against air and moisture, while permitting release of hydrogen gas through these semi permeable nanofilms.
Recently, layer-by-layer (LbL) assembly has emerged as a versatile, gentle and, simple method for immobilization of functional molecules in an easily controllable thin film morphology.1,2 In this short review, we introduce recent advances in functional systems fabricated by using the mild, yet adaptable LbL technique.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
283215-1KG
283215-25G4061826236871
283215-5G4061826236888