Wichtige Dokumente
260398
7-Octen-1,2-diol
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CH(CH2)4CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4625 (lit.)
Dichte
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCC(O)CCCCC=C
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h2,8-10H,1,3-7H2
InChIKey
UXGHWJFURBQKCJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?