Merck
252387
Sigma-Aldrich
Pentafluorpropionsäureanhydrid
99%
Synonym(e):
PFPA, Perfluorpropionsäureanhydrid
About This Item
Lineare Formel:
(CF3CF2CO)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.05
Beilstein:
1806446
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
liquid
bp
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
Dichte
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
anhydride
ester
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
InChIKey
XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Pentafluorproprionsäureanhydrid wird verwendet:
  • für die Herstellung halogenierter Derivate von Phenolsäuren, wie sie zur Bestimmung mancher biologisch wichtiger Säuren im Liquor erforderlich sind
  • als Derivatisierungsmittel beim Nachweis von 1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin und 1-Methyl-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin als endogene Amine aus unbehandeltem Rattenhirn mittels Nachweis selektierter Ionen in der GC
  • bei der gleichzeitigen Bestimmung der Hauptmetabolite von Dopamin im Rattenstriatum mittels Gas-Flüssigkeitschromatographie
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Kohno et al.
Biochemical and biophysical research communications, 140(1), 448-454 (1986-10-15)
This is the first report to identify 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline and 1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline as endogenous amines from non-treated rat brain. The detection was performed by coupled gas chromatography - multiple ion detection, using heptafluorobutyric anhydride and pentafluoropropionic anhydride as derivatizing reagents. These amines
Derivatization and gas chromatographic determination of some biologically important acids in cerebrospinal fluid.
E Watson et al.
Analytical biochemistry, 59(2), 441-451 (1974-06-01)
Simultaneous determination of 3,4-dihydroxyphenylacetic acid and homovanillic acid in milligram amounts of rat striatal tissue by gas-liquid chromatography.
E Watson et al.
Life sciences, 15(12), 2167-2178 (1974-12-15)
Y S Oh-Shin et al.
Journal of chromatography. A, 769(2), 285-291 (1997-05-09)
A rapid and simple gas chromatographic method for the simultaneous determination of malathion, parathion, fenitrothion, diazinon and carbaryl in drinking water is presented. A fused-silica SE-54 column was used for the separation of the insecticides and was split into two
I Jakasa et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 811(2), 177-182 (2004-11-04)
We developed a sensitive method for determination of polyethylene glycols (PEGs) of different molecular weight (MW) in the human stratum corneum (SC) obtained by tape stripping. The analysis is based on derivatization with pentafluoropropionic anhydride (PFPA) and gas chromatography-electron capture