Wichtige Dokumente
249785
2-Brom-propionsäurebromid
97%
Synonym(e):
α-Bromopropanyl bromide, α-Bromopropionyl bromide, (±)-2-Bromopropanoyl bromide, 2-Bromopropanoyl bromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
7.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.3 mmHg ( 20 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.518 (lit.)
bp
48-50 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
2.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl bromide
bromo
SMILES String
CC(Br)C(Br)=O
InChI
1S/C3H4Br2O/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3
InChIKey
ILLHORFDXDLILE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- cellulose macroinitiator via direct acylation of cellulose in ionic liquid 1-allyl-3-methylimidazolium chloride
- 3-(2-bromopropionyl)-2-oxazolidone derivatives
- bromoester terminated poly(3-hexylthiophene), used as macroinitiator for atom transfer radical polymerization of acrylates.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
249785-500G | 4061825928753 |
249785-100G | 4061825928746 |
249785-5G |