Wichtige Dokumente
247189
4-Methoxyphenylisothiocyanat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.653 (lit.)
bp
280-281 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
18 °C (lit.)
Dichte
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
isothiocyanate
SMILES String
COc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NOS/c1-10-8-4-2-7(3-5-8)9-6-11/h2-5H,1H3
InChIKey
VRPQCVLBOZOYCG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- 3-benzyl-2-(4-methoxyphenyl)-3H-[1,2,4]triazolo-[5,1-b]quinazolin-9-one
- 2-{[4-amino-3-(4-methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetyl}-N-arylhydrazinecarbothioamides
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?