Wichtige Dokumente
244791
Kaliumantimon(III)-tartrat Hydrat
≥99%
Synonym(e):
Antimonkaliumtartrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +141°, c = 2 in H2O
Dichte
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.[K+].[K+].O=C1O[Sb-]23OC1C4O[Sb-]5(OC(C(O2)C(=O)O3)C(=O)O5)OC4=O
InChI
1S/2C4H4O6.2K.H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;1H2;;/q2*-2;2*+1;;2*+3/p-4
InChIKey
BBUFTTIHMIIQLI-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?