Merck
24350
Sigma-Aldrich
2-Chlor-N,N-dimethylacetamid
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
N,N-Dimethyl-chloracetamid
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CON(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.57
Beilstein:
969568
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.479
Dichte
1.182 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
chloro
SMILES String
CN(C)C(=O)CCl
InChI
1S/C4H8ClNO/c1-6(2)4(7)3-5/h3H2,1-2H3
InChIKey
XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide (N,N-dimethylchloroacetamide) was used in the synthesis of (S)-carbinoxamine.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Asymmetric synthesis of (S)-carbinoxamine. New aspects of oxazaborolidine-catalyzed enantioselective carbonyl reduction.
Corey EJ and Helal CJ.
Tetrahedron Letters, 37(32), 5675-5678 (1996)