Merck
241547
Sigma-Aldrich
Bleioxid
powder (red), 1-2 μm, 99%
Synonym(e):
Bleioxid, rot, Blei(II,IV)-oxid, Mennige
About This Item
Lineare Formel:
Pb3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
685.60
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdruck
10 mmHg ( 0 °C)
Assay
99%
Form
powder (red)
Partikelgröße
1-2 μm
SMILES String
O1[PbH2]O[Pb]12O[PbH2]O2
InChI
1S/4O.3Pb
InChIKey
XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Average particle size determined by Fisher sub-sieve sizer
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Elżbieta Horszczaruk et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(21) (2020-11-05)
In recent years, a nano-modification of the cement composites allowed to develop a number of new materials. The use of even small amount of nano-admixture makes possible not only to improve the physico-mechanical properties of the cement materials, but also
Azarcón and empacho.
A Ackerman et al.
Pediatrics, 73(1), 114-115 (1984-01-01)
Lead oxide emissions--a case history.
J Delaine
The Annals of occupational hygiene, 30(2), 257-261 (1986-01-01)
L Yáñez et al.
Journal of ethnopharmacology, 41(1-2), 91-97 (1994-01-01)
Azarcon, a lead tetroxide salt, is used among Mexican and Mexican-American populations for the treatment of digestive illness. Chemical analysis of the azarcon sample used in this study showed it to be 96% lead, 1% calcium, 1% other minor metals
R D Baer et al.
Journal of ethnopharmacology, 24(1), 31-39 (1988-09-01)
This article discusses the availability of three lead-based salts which are being used as folk remedies in Mexico. Distribution systems and geographic availability were determined, and purchased samples were found to be very high in lead content. The findings suggest