Wichtige Dokumente
238864
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol
97%
Synonym(e):
(+)-Isopropanolamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +18°, c = 1.8 in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.4437 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-26 °C (lit.)
Dichte
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
C[C@H](O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m0/s1
InChIKey
HXKKHQJGJAFBHI-VKHMYHEASA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?