Wichtige Dokumente
238252
1-Ioddecan
98%
Synonym(e):
Decyliodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
bp
132 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.257 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
iodo
SMILES String
CCCCCCCCCCI
InChI
1S/C10H21I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
InChIKey
SKIDNYUZJPMKFC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?