229539
Calciumoxid
99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Kalk gebrannt, Ätzkalk
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.995% trace metals basis
Form
powder and chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: calcium
Verlust
10% loss on ignition, 1000°C (absorbed H2O and CO2)
bp
2850 °C (lit.)
Dichte
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
InChIKey
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.