Merck
215554
Sigma-Aldrich
Kupfer(I)-Iodid
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Cuprous iodide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CuI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.45
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
eCl@ss:
38150105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdruck
10 mmHg ( 656 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder and chunks
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
1290 °C/1 atm (decomp)(lit.)
mp (Schmelzpunkt)
605 °C (lit.)
Löslichkeit
dilute aqueous acid: insoluble(lit.)
Dichte
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChIKey
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Kupfer(I)-iodid kann als Katalysator für Folgendes verwendet werden:
  • Arylierung von Pyrazol und Derivaten durch Kupplung von Arendiazoniumspezies unter milden und ligandenfreien Bedingungen.
  • Selektive Kreuzkupplung von Dibromalkenen und Heteronukleophilen, was zu zahlreichen Basischemikalien wie 1-Bromenamide, Inamide, Keten-N,N-acetale, 1-Bromenolether, Inolether, Keten-O,O-acetale und Vinylphosphonate führt.
  • Stereospezifische und regioselektive Umsetzung von Silacyclopropanen mit Carbonylverbindungen.
Es kann auch als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Diphenylphosphinpyridin-Derivaten (PyrPHOS)-Kupferiodid-Komplexen, die sich für OLEDs eignen, eingesetzt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Geringe Toxizität
  • Milde Reaktionsbedingungen
  • Die hohe Reinheit gewährleistet eine Reproduzierbarkeit und verhindert die Co-Katalyse durch Verunreinigungen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synlett, 1836-1836 (2007)
Synlett, 1917-1917 (2007)
Shuyan Gao et al.
Journal of hazardous materials, 211-212, 55-61 (2012-02-07)
An environment friendly bioinspired strategy for synthesizing hierarchically micro/nano-structured CuI tetrahedron has been developed by combining the stabilization and the reduction performances of l-tryptophan together. A possible growth mechanism of such hierarchical tetrahedron is tentatively proposed. Remarkably, such CuI tetrahedron
Yingguang Zhu et al.
Organic letters, 15(8), 1942-1945 (2013-04-03)
A mild and highly efficient Cu(I)-catalyzed oxidative coupling of anilines is described. Various primary and secondary anilines can be efficiently coupled under mild conditions to the corresponding azo compounds and hydrazines in high yields. This method provides a direct and
Taehwan Jun et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 30(43), e1804547-e1804547 (2018-09-15)
Halide perovskites, including CsPbX3 (X = Cl, Br, I), have gained much attention in the field of optoelectronics. However, the toxicity of Pb and the low photoluminescence quantum yield (PLQY) of these perovskites hamper their use. In this work, new
Artikel
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.