215503
Zink
mossy, 99.99% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 487 °C)
Assay
99.99% trace metals basis
Form
mossy
Widerstandsfähigkeit
5.8 μΩ-cm, 20°C
Partikelgröße
1-2 cm
bp
907 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
420 °C (lit.)
Dichte
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChIKey
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3