Wichtige Dokumente
205664
2-Acetyl-1-naphthol
99%
Synonym(e):
1′-Hydroxy-2′-acetonaphthon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1ccc2ccccc2c1O
InChI
1S/C12H10O2/c1-8(13)10-7-6-9-4-2-3-5-11(9)12(10)14/h2-7,14H,1H3
InChIKey
JBGJVMVWYWUVOW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?