Wichtige Dokumente
196894
4-(Trifluormethyl)benzoesäure
98%
Synonym(e):
α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure, 4-Carboxy-benzotrifluorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
219-220 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
InChIKey
SWKPKONEIZGROQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?