Wichtige Dokumente
196525
4-Bromthioanisol
97%
Synonym(e):
4-Bromphenyl-methylsulfid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
bp
128-130 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
38-40 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
thioether
SMILES String
CSc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H7BrS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChIKey
YEUYZNNBXLMFCW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 4′-nitro-4-mercaptobiphenyl
- 4′-iodo-4-mercaptobiphenyl
- 3′-nitro-4-mercaptobiphenyl
- 3′-iodo-4-mercaptiobiphenyl
- (S)-(–)-p-bromophenyl methyl sulfoxide
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?