Wichtige Dokumente
189839
2,3-Dihydroxy-benzaldehyd
97%
Synonym(e):
1,2-Dihydroxy-3-formylbenzene, 3-Formyl-1,2-benzenediol, 3-Hydroxysalicylaldehyde, 5,6-Dihydroxybenzaldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
104-108 °C (lit.)
Löslichkeit
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to greenish-yellow
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)c1cccc(O)c1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-2-1-3-6(9)7(5)10/h1-4,9-10H
InChIKey
IXWOUPGDGMCKGT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?