Merck
187593
Sigma-Aldrich
Tripropylenglycol
97%
Synonym(e):
[(1-Methyl-1,2-ethanediyl)bis(oxy)]bispropanol
About This Item
Lineare Formel:
H[OC2H3(CH3)]3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.25
Beilstein:
2235421
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Dampfdichte
6.63 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
273 °C (lit.)
Dichte
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O(C(O)CC)C(COC(O)CC)C
InChI
1S/C9H20O4/c1-4-8(10)12-6-7(3)13-9(11)5-2/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
SNAJJYBUNRAGEF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Entwicklung eines neuen Dipropylenglycol-/Tripropylenglycol-Verfahrens: Diese Forschungsarbeit beschreibt die Entwicklung eines neuen Verfahrens zur Herstellung von Dipropylenglycol und Tripropylenglycol und hebt seine Marktanwendungen in der Denaturierung und Zähigkeitsverbesserung hervor (Yoshii et al., 2014).
  • Synthese von Silberpartikeln auf Bambuskohle: Verwendet Tripropylenglycol als Reduktionsmittel für die Synthese von Silber-Nanopartikeln und bietet potenzielle Anwendungen in der Materialwissenschaft zur Herstellung von leitfähigen und antibakteriellen Oberflächen (Chiang & Yeh, 2014).
  • Tripropylenglycoldiacrylat-basierte Stütztinte: Erörtert die Modifikation von Tripropylenglycoldiacrylat für 3D-Druckanwendungen und konzentriert sich auf seine Verwendung bei der Erstellung von Stützstrukturen, die nach der Herstellung leicht entfernt werden können (He et al., 2017).
  • Viskosität von Epoxyacrylat-Tripropylenglycoldiacrylat-Gemischen: Untersucht die Temperaturabhängigkeit der Viskosität in diesen Gemischen, die für Anwendungen in UV-härtenden Beschichtungen wichtig sind, die sowohl in der Materialwissenschaft als auch in industriellen Anwendungen weit verbreitet sind (Liu et al., 2015).
  • Verbrennung und Emissionen in Dieselmotoren: Untersucht die Verwendung von Tripropylenglycol als Zusatz in Dieselkraftstoff zur Verbesserung der Verbrennung und zur Reduzierung der Abgasemissionen, die für Anwendungen in der Umweltchemie und im Energiesektor relevant sind (Hazar, 2017).
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
293.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
145 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)