Wichtige Dokumente
187054
4-Brombenzylalkohol
99%
Synonym(e):
(4-Bromophenyl)methanol, (p-Bromophenyl)methanol, 1-(p-Bromophenyl)methanol, 1-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzene, 4-Hydroxymethyl-1-bromobenzene, p-Bromobenzyl alcohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
75-77 °C (lit.)
Löslichkeit
dioxane: soluble 1 g/10 mL, clear to faintly turbid, colorless to faintly yellow
Funktionelle Gruppe
bromo
hydroxyl
SMILES String
OCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H7BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
InChIKey
VEDDBHYQWFOITD-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- hydroxyl end functionalized, substituted polyfluorene
- amphiphilic, symmetric rod-coil, triblock copolymer of poly(9,9-didodecylfluorene-2,7-diyl) and poly(hydroxyl ethyl methacrylate)
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?