Wichtige Dokumente
176737
Salpetersäure-d
65 wt. % in D2O, 99 atom % D
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
DNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
64.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Form
solution
Konzentration
65 wt. % in D2O
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.3959
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i/hD
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-DYCDLGHISA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?