Merck
17380
Sigma-Aldrich
Fluor-N,N,N′,N′-bis(tetramethylen)formamidiniumhexafluorphosphat
≥99.0% (T), for peptide synthesis
Synonym(e):
Fluor-dipyrrolidinocarbenium-hexafluorophosphat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16F7N2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Produktbezeichnung
Fluor-N,N,N′,N′-bis(tetramethylen)formamidiniumhexafluorphosphat, ≥99.0% (T)
Assay
≥99.0% (T)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
mp (Schmelzpunkt)
154-160 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.F\C(N1CCCC1)=[N+]2/CCCC2
InChI
1S/C9H16FN2.F6P/c10-9(11-5-1-2-6-11)12-7-3-4-8-12;1-7(2,3,4,5)6/h1-8H2;/q+1;-1
InChIKey
MNJUGQKOHJQOCK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent for synthesis of immonium-type coupling reagents
Sonstige Hinweise
Praktisches Peptidkupplungs-Reagens
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A. El-Faham
Chemistry Letters (Jpn), 671-671 (1998)
L.A. Carpino et al.
Journal of the American Chemical Society, 117, 5401-5401 (1995)