Wichtige Dokumente
170968
5-Nitro-2-furaldehyd
99%
Synonym(e):
5-Nitro-furfural
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.59 (lit.)
bp
121 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37-39 °C (lit.)
Dichte
1.349 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
nitro
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3NO4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H
InChIKey
SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?