Wichtige Dokumente
169951
Methansulfonylchlorid
≥99%
Synonym(e):
Mesylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
60 °C/21 mmHg (lit.)
Dichte
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
InChIKey
QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?