Wichtige Dokumente
159638
2,4-Dimethoxybenzylalcohol
99%
Synonym(e):
2,4-Dimethoxybenzenemethanol, 2,4-Dimethoxyphenylmethanol
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
177-179 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
38-40 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
COc1ccc(CO)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
InChIKey
RNKOUSCCPHSCFE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol reacts with trifluoroacetic acid to yield calix[4]resorcinarene octamethyl ether, which on demethylation and acetylation yields the derived octa-acetate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
High yield synthesis of the parent C-unsubstituted calix [4] resorcinarene octamethyl ether.
Falana OM, et al.
Tetrahedron Letters, 35(1), 65-68 (1994)