Merck
159026
Sigma-Aldrich
β-D-Ribofuranose-1,2,3,5-tetraacetat
98%
Synonym(e):
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-β-D-ribofuranose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.28
Beilstein:
94078
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]26/D −11.4°, c = 10 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
81-83 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m1/s1
InChIKey
IHNHAHWGVLXCCI-FDYHWXHSSA-N
Anwendung
Starting material for nucleoside synthesis.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)