Merck
15565
Sigma-Aldrich
Boc-Orn(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Nα-Boc-Nδ-Cbz-L-ornithin, Nα-Boc-Nδ-Z-L-ornithin, Nδ-Z-Nα-Boc-L-ornithin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.41
Beilstein:
2783761
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (TLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C18H26N2O6/c1-18(2,3)26-17(24)20-14(15(21)22)10-7-11-19-16(23)25-12-13-8-5-4-6-9-13/h4-6,8-9,14H,7,10-12H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,24)(H,21,22)/t14-/m0/s1
InChIKey
QYYCZJUFHDLLOJ-AWEZNQCLSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)