144606
Cyanomethylbenzolsulfonat
80%, technical grade
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
80%
Brechungsindex
n20/D 1.523 (lit.)
bp
142-146 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
sulfonic acid
SMILES String
O=S(=O)(OCC#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO3S/c9-6-7-12-13(10,11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,7H2
InChIKey
SSOVHFPWMPUQOS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?