Wichtige Dokumente
137766
2-Oxal-propionsäure-diethylester
≥95%
Synonym(e):
2-Methyl-3-oxo-bernsteinsäure-diethylester, Methyloxo-butandisäure-diethylester, NSC 33946
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
138 °C/23 mmHg (lit.)
Dichte
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
CCOC(=O)C(C)C(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O5/c1-4-13-8(11)6(3)7(10)9(12)14-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
OQOCQBJWOCRPQY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Synthesis of anticancer and antiviral agents
- Oxidation by organohypervalent iodine reagent
- Synthesis of monomers for preparation of functional polyesters
- Synthesis of calpain inhibitors
- Preparation of human A2A receptor antagonists
- Structural studies of dihydropteroate synthase inhibitors
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?