Wichtige Dokumente
119695
4-(Methylamino)benzoesäure
97%
Synonym(e):
4-(N-Methylamino)benzoic acid, N-Methyl-4-aminobenzoic acid, p-Carboxy-N-methylaniline
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
160-162 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CNc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-9-7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
ZVIDMSBTYRSMAR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?