Wichtige Dokumente
112437
4-Ethylpyridin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
Dichte
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccncc1
InChI
1S/C7H9N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
VJXRKZJMGVSXPX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
122.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
50 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?