Wichtige Dokumente
112194
Hexachlor-1,3-butadien
96%
Synonym(e):
Perchlorbutadien
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.2 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.555 (lit.)
bp
210-220 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−22-−19 °C (lit.)
Dichte
1.665 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Cl\C(Cl)=C(Cl)/C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C4Cl6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10
InChIKey
RWNKSTSCBHKHTB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?