Wichtige Dokumente
112054
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat
98%
Synonym(e):
β,β,β-Trichlor-t-butanol, β,β,β-Trichlor-tert.-butylalkohol Hemihydrat, Aceton Chloroform, Chlorbutol Hemihydrat, Chloreton Hemihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
InChIKey
WRWLCXJYIMRJIN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?