Wichtige Dokumente
110469
cis-Decahydronaphthalin
99%
Synonym(e):
cis-Decalin™
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.76 (vs air)
Dampfdruck
42 mmHg ( 92 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
482 °F
Expl.-Gr.
0.7-4.9 %, 100 °F
Brechungsindex
n20/D 1.481 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−43 °C (lit.)
Dichte
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H][C@]12CCCC[C@@]1([H])CCCC2
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2/t9-,10+
InChIKey
NNBZCPXTIHJBJL-AOOOYVTPSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?