Merck
10720
Sigma-Aldrich
Anthranilsäure-tert.-butylester
≥97.0%
Synonym(e):
2-Amino-benzoesäure-tert.-butylester, tert.-Butyl-anthranilat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.24
Beilstein:
2936796
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.540
Dichte
1.06 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-6-4-5-7-9(8)12/h4-7H,12H2,1-3H3
InChIKey
HDXMPGOKFMBDHJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)