Wichtige Dokumente
101990
4,4′-Dibromoctafluorbiphenyl
99%
Synonym(e):
1-Bromo-4-(4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
113-115 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Fc1c(F)c(c(F)c(F)c1Br)-c2c(F)c(F)c(Br)c(F)c2F
InChI
1S/C12Br2F8/c13-3-9(19)5(15)1(6(16)10(3)20)2-7(17)11(21)4(14)12(22)8(2)18
InChIKey
YXLMNFVUNLCJJY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?