Merck
101699
Sigma-Aldrich
2-Chlor-6-nitrotoluol
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(NO2)Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.58
Beilstein:
1239924
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
238 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-36 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitro
SMILES String
Cc1c(Cl)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChIKey
XCSNRORTQRKCHB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
257.0 °F
Flammpunkt (°C)
125 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)