Wichtige Dokumente
100854
2-Brom-2′-methoxyacetophenon
98%
Synonym(e):
2′-Methoxyphenacylbromid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4COCH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.07
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
130 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
43-45 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
GKNCPTLOPRDYMH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?