Proteinquantifizierung
Proteinquantifizierung und Proteinassays sind wichtig für die präzise Messung der Proteinkonzentration in einer Probe. Es gibt verschiedene Methoden zur Proteinquantifizierung wie UV-Absorptionsassays, reagenzbasierte Assays und Immunoassaytechnologien. Jede dieser Proteinquantifizierungstechnologien besitzt einzigartige Vorteile, und die Eignung eines Assays hängt vom Probentyp und/oder dem zur Verfügung stehenden Probenvolumen ab. Zum Beispiel können einige der farbstoffbasierten Assays mit Chemikalien in Pufferzubereitungen interferieren, so dass ein alternativer Assay möglicherweise besser geeignet ist. Bei der Auswahl der besten Option für eine Probe müssen Wissenschaftler die Grenzen jedes Assays berücksichtigen.
UV-Absorptionsassays
Die Anwendung von Ultraviolett(UV)-Absorption zur Bestimmung der Proteinkonzentration ist ein relativ einfacher Quantifizierungsassay. Aminosäuren mit aromatischen Seitenketten (Tryptophan, Tyrosin usw.) verleihen Proteinen ihre charakteristische UV-Absorption bei 280 nm. Da diese Aminosäuren UV-Licht bei 280 nm absorbieren, kann die Absorption bei dieser spezifischen Wellenlänge mit einem Spektralphotometer gemessen und zur Schätzung der Proteinkonzentration in Proben verwendet werden. Dieser relativ schnelle Assay wird häufig in Laboren eingesetzt. Für die Schätzung der Proteinkonzentration findet typischerweise die Warburg-Christian-Methode Anwendung. Die Nutzung der UV-Absorption zur Bestimmung der Proteinkonzentration kann jedoch eine hohe Variabilität aufweisen, da Nicht-Protein-Komponenten in einer Probe mit den Absorptionsmessungen interferieren können. Außerdem könnten Mischungen mit verschiedenen Proteinen in einer Probe aufgrund der unterschiedlichen Aminosäurezusammensetzung variable Absorptionsergebnisse verursachen.
Zugehörige technische Artikel
- Learn more about Mass Spectrometry or MS including what it is, what it is used for and how it works.
- To standardize a procedure for the determination of protein by modified Lowry.
- A wide variety of products for traditional protein quantitation techniques such as BCA and Bradford. Also, products for alternative assays such as Lowry, Micro Pyrogallol and FluoroProfile are also available for total protein determination.
- Learn how total protein quantitation with an infrared spectrometer may be a more accurate and universal alternative to Bradford, BCA, or UV-based methods.
- Troubleshooting 2-D DIGE Results
- Alle anzeigen (25)
Zugehörige Protokolle
- A standard procedure for the quantitative determination of total protein concentration of a solution by the BCA method.
- To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
- 2-D Quant Kit from Cytiva is designed to accurately determine protein concentrations in samples for electrophoresis.
- Assay protocol for the colorimetric/fluorometric detection of L-Amino Acids in biological samples using the L-Amino Acid assay kit
- Key Steps in the MILLIPLEX® Assay Protocol for the Analysis of Soluble Biomarkers
- Alle anzeigen (16)
Mehr Artikel und Protokolle finden
Reagenzbasierte Assays
Reagenzbasierte Assays überwinden die Kompatibilitätsprobleme, die bei UV-Absorptionsassays beobachtet werden. Beispiele für reagenzbasierte Assays zur Proteinquantifizierung sind kolorimetrische Methoden wie der Bicinchoninsäure(BCA)-, Lowry- und Bradford-Assay. Die BCA-Methode und die Lowry-Methode beinhalten beide die Bildung eines Kupfer-Protein-Komplexes. Diese Assays sind empfindlich und weniger variabel als der Bradford-Assay. Der Bradford-Assay ist jedoch schnell, einfach durchzuführen und im Gegensatz zum BCA- und Lowry-Assay mit bestimmten Reduktionsmitteln kompatibel.
Immunassays
Einige Assays sind u. U. nicht für eine präzise Proteinquantifizierung geeignet, wenn eine Probe mehrere Proteine enthält oder die Konzentration unterhalb der Nachweisgrenze liegt. Leistungsstarke Immunassays, die verschiedene Nachweismethoden einsetzen, bieten eine alternative Methode zur präzisen Quantifizierung von Proteinen in unterschiedlichen Probentypen. Zum Beispiel ermöglichen Multiplex-Assays die simultane Quantifizierung mehrerer Proteine in einer Probe. Des Weiteren kann die Einzelmolekül-Zähltechnik Proteinkonzentrationen im Femtogrammbereich messen, um geringe Konzentrationen in kleinen Proben zu identifizieren und zu quantifizieren. Diese Technologien finden bei Forschungsanwendungen Einsatz wie der Bestimmung von Biomarkern in gesundem Gewebe oder von Biomarkern, die mit Krankheitsprogression assoziiert sind, um ein besseres Verständnis bestimmter Krankheitszustände zu erlangen.