Merck
Epigenetica
Meccanismi epigenetici che utilizzano la metilazione del DNA, le modificazioni degli istoni e la regolazione mediata da RNA.
L’epigenetica è diventata un settore di studio fondamentale per gli scienziati che si occupano di cancro, malattie neurodegenerative e ricerca sulle dipendenze. I meccanismi epigenetici comportano una temporanea attivazione o repressione dell'espressione genica. È interessante notare che questi cambiamenti possono essere trasmessi di generazione in generazione, anche se non comportano un cambiamento permanente della sequenza del DNA. I tre principali meccanismi dell'epigenetica sono la metilazione del DNA, le modifiche degli istoni e la regolazione mediata da RNA.
Metilazione del DNA
La metilazione del DNA è il meccanismo più noto dell'epigenetica. Essa coinvolge un enzima, la metiltransferasi, che determina l'aggiunta di un gruppo metilico a livello del carbonio-5 della citosina. Questa aggiunta si verifica principalmente sui dinucleotidi citosina-fosfato-guanina (CpG), ma si può verificare anche una metilazione non CpG. L'analisi della metilazione del DNA viene spesso eseguita per aiutare a comprendere l'espressione genica. Esempi di questo tipo di analisi includono la quantificazione della metilazione mediante digestione del DNA e successiva analisi tramite HPLC, spettrometria di massa o il trattamento con bisolfito di sodio seguita da PCR e sequenziamento.
Modificazioni istoniche
Le modifiche degli istoni rappresentano un altro classico meccanismo epigenetico. Esistono varie modalità di modificazione degli istoni incluse acetilazione, metilazione, fosforilazione ed altri meccanismi in grado di influenzare l'espressione genica. Gli istoni sono proteine che, insieme al DNA, costituiscono i nucleosomi. Più nucleosomi insieme costituiscono la cromatina che a sua volta costituisce i cromosomi. In generale, le modificazioni degli istoni avvengono alle estremità N-terminali dell’istone e più frequentemente sugli amminoacidi lisina o arginina. Una tecnica per studiare questo tipo di regolazione epigenetica è l’immunoprecipitazione della cromatina (ChIP).
Regolazione mediata da RNA
Rispetto agli altri meccanismi epigenetici, si hanno meno conoscenze su quello che riguarda la regolazione mediata da RNA. Si pensa che il signaling dell'RNA svolga un ruolo nell'epigenetica attraverso la regolazione della struttura della cromatina. I ricercatori stanno studiando come gli mRNA e in particolare gli RNA non codificanti, come i long non-coding RNA e i microRNA, siano coinvolti nella regolazione dell'espressione genica. Ancora, l'isolamento della cromatina mediante ChIRP (Chromatin isolation by RNA purification) o RIP (RNA immunoprecipitation) può essere utilizzato per comprendere la relazione tra cromatina e RNA e il ruolo svolto dall'RNA nell'epigenetica.
Articoli tecnici correlati
  • Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.
  • Epigenetic regulation starts with DNA wound around a set of completely acetylated histones associated with an activated, fully transcribed gene.
  • p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
  • The Imprint DNA Modification Kit provides the reagents needed for bisulfite conversion and post-modification clean-up of DNA samples in less than 2 hours.
  • Epigenetics is a term coined to describe changes that are not mutation based but can still be passed on from generation to generation. Genes that are activated or repressed without any change in DNA sequence are epigenetically controlled. Epigenetic modifications are stable, but potentially reversible alterations in gene expression that occur without permanent changes in DNA sequence.
  • Visualizza tutti (14)