HPLC di grandi molecole
Le biomolecole sono grandi composti chimici polimerici prodotti da cellule viventi che fungono da mattoni per la costruzione degli organismi viventi e svolgono molti processi biologici essenziali per la vita. I principali tipi di biomolecole sono le proteine, i peptidi, i polinucleotidi, i carboidrati, i lipidi, le vitamine e i coenzimi. La natura delle grandi molecole e la struttura delle biomolecole, la varietà delle loro caratteristiche chimiche, la necessità di tener conto della loro attività biologica e la complessità delle matrici esigono tecniche di caratterizzazione efficienti. Sebbene siano disponibili molte tecniche di separazione analitiche, la cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) è quella utilizzata più comunemente. A causa dei numerosi gruppi funzionali e delle molteplici conformazioni, l’analisi HPLC delle biomolecole si avvale di modalità diversificate come la fase inversa, l'esclusione dimensionale o lo scambio ionico. A prescindere dalla modalità di separazione utilizzata, un efficiente impaccamento della colonna e l'uniformità chimica delle particelle della fase stazionaria sono cruciali per una separazione delle biomolecole accurata e affidabile.
Articoli tecnici correlati
- Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.
- Size-exclusion chromatography (SEC) columns and ready-to-use standards facilitate method development and increase robustness of protein SEC methods.
- Informative article on size exclusion chromatography columns for biomolecule separations. Using columns packed with sub-2 μm particles provides significant gains in efficiency over SEC columns packed with larger particles.
- Supelco’s product offering for biopolymer separations includes columns and media categorized by separation mode, as well as by column brand.
- BIOshell™ IgG 1000 Å C4 columns are highly suited for the reversed phase separation of high molecular weight compounds such as monoclonal antibodies with molecular weight of 150 kDa.
- Visualizza tutto (117)
Protocolli correlati
- An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
- A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
- A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
- HPLC Analysis of Glycans
- Larger porous shell particles with narrow particle size distribution, used in Supelco's BIOshell™ columns for the reversed-phase U/HPLC analysis of peptides and proteins, provide increased efficiency per unit pressure drop.
- Visualizza tutto (1402)
HPLC a fase inversa di biomolecole
L'HPLC a fase inversa (RP-HPLC) è una tecnica sensibile e versatile impiegata per separare e analizzare proteine, frammenti proteici e peptidi. Nella RP-HPLC, la fase stazionaria è apolare, mentre la fase mobile è polare. La ritenzione di proteine e peptidi sulla fase stazionaria segue i principi dell’adsorbimento e della partizione. Le regioni idrofobiche delle proteine si legano reversibilmente alla fase stazionaria. Queste molecole vengono poi eluite aumentando la apolarità della fase mobile. La risoluzione è influenzata dalle dimensioni delle particelle e quelle dei pori, dalla lunghezza della colonna e dalla catena idrocarburica legata al supporto solido della fase stazionaria.
Cromatografia ad esclusione dimensionale (SEC)
La cromatografia ad esclusione dimensionale (SEC) è una tecnica cromatografica non-denaturante che consente di separare le molecole in base alla loro dimensione (ossia secondo il raggio idrodinamico). Questa modalità non si basa sulla interazione dell’analita con la fase stazionaria, bensì sul flusso casuale dell’analita attraverso le particelle della fase stazionaria. Gli analiti ad alto peso molecolare sono eluiti per primi perché vengono esclusi del tutto o parzialmente dai pori delle particelle della fase stazionaria, mentre gli analiti di minor peso molecolare eluiscono dopo perché impiegano più tempo ad attraversare il percorso tortuoso tra le particelle. La SEC viene usata per caratterizzare aggregati e frammenti di anticorpi monoclonali (mAb), per determinare pesi molecolari incogniti delle proteine e per determinare la stabilità di formulazioni proteiche.
Cromatografia per interazione idrofobica (HIC)
La cromatografia per interazione idrofobica (HIC) è una tecnica cromatografica che separa gli analiti in base al grado di interazione tra i gruppi idrofobi dell’analita e i ligandi della fase stazionaria idrofoba. La HIC non viene comunemente usata per separare i peptidi, a causa del loro minore peso molecolare e della minore tendenza al ripiegamento. Alte concentrazioni saline riescono a disgregare gli strati di idratazione e ad esporre le regioni superficiali idrofobe delle proteine, che possono così interagire con la fase stazionaria apolare. Per la scelta del sale si ricorre alla serie di Hofmeister che classifica cationi e anioni in base alla loro capacità di attaccare gli strati di idratazione delle proteine (caotropici) o di promuoverne la formazione (cosmotropici). Sali tipicamente utilizzati sono il solfato di ammonio, il solfato di potassio e il solfato di sodio. La cromatografia per interazione idrofobica è attualmente impiegata per determinare il profilo del rapporto farmaco-anticorpo (DAR) dei coniugati farmaco-anticorpo (ADC).
Cromatografia a scambio ionico (IEX)
La cromatografia a scambio ionico (IEX) è una tecnica cromatografica che permette di separare gli analiti a seconda della loro carica. Proteine e peptidi sono composti anfoteri, cioè esibiscono sia un comportamento acido, sia basico. Gruppi funzionali acidi delle proteine includono l’acido aspartico, l’acido glutammico, la cisteina, la tirosina e l'α-carbossilato C-terminale. I gruppi funzionali basici includono l’arginina, l’istidina, la lisina e il gruppo α-amminico N-terminale. Con la IEX è possibile rilevare e risolvere varianti di carica di biofarmaci. Le varianti di carica possono essere causate da un'errata traduzione dell'RNA messaggero (mRNA) e/o da modifiche post-traduzionali come deammidazione, ossidazione o glicosilazione.
La colonna per IEX deve essere scelta in base al punto isoelettrico (pI) dell’analita. Se il pH della fase mobile è inferiore al pI, l’analita si caricherà positivamente e si legherà a una colonna a scambio cationico. Se il pH della fase mobile è più alto del pI, l’analita si caricherà negativamente e si legherà a una colonna a scambio anionico.
Cromatografia d'affinità
La cromatografia d'affinità si basa su un'interazione specifica fra un analita e un ligando della fase stazionaria. Idealmente soltanto l’analita di interesse interagisce con la fase stazionaria, mentre tutti gli altri componenti del campione passano attraverso la colonna. In seguito, si fa passare una seconda fase mobile attraverso la colonna per eluire l’analita.
La cromatografia con proteina A è la forma più comune di cromatografia d'affinità impiegata nell’industria biofarmaceutica. La proteina A è una proteina di superficie di 42 kDa della parete cellulare dello S. aureus. Essa si lega specificamente alla catena pesante nella regione Fc delle IgG il che la rende ideale per separare le IgG da altri componenti del campione. La maggior parte delle colonne a Proteina A sono prodotte immobilizzando questa proteina su particelle porose di natura organica. Tuttavia, esistono anche colonne monolitiche per cromatografia con Proteina A che assicurano alte produttività in un ampio intervallo di flussi, senza sacrificare l’efficienza.
In evidenza
Calcola il risparmio in termini di durata della corsa e consumo di solvente assicurato dal trasferimento di un metodo dall’HPLC all’UHPLC. Ottieni indicazioni sulla variazione della contropressione e su come adattare il volume di iniezione e il gradiente.