Merck
Colonna HPLC TSKgel® a esclusione sterica (Tipo PW) phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
Colonna HPLC TSKgel® a esclusione sterica (Tipo PW)
Colonna HPLC TSKgel® a esclusione sterica (Tipo PW) phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
Sinonimo/i:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
Products
Categoria del prodotto
Produttore
Ente
USP Suitability
Tecnica di separazione
ID (mm)
Lunghezza (cm)
Dimensioni delle particelle (µm)
Dimensione dei pori (Å)